주요 문서
369705
Sigma-Aldrich
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
동의어(들):
PTBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mw 50,000-100,000
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1