주요 문서
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
동의어(들):
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mw ~72,000 by GPC
전이 온도
Tg 106 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1