주요 문서
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
동의어(들):
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
Beilstein:
1953926
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)