주요 문서
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
동의어(들):
Tetradeutero-p-dibromobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
239.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp
88-90 °C (lit.)
density
1.872 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)