주요 문서
363693
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[6]arene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C66H84O6
CAS Number:
Molecular Weight:
973.37
Beilstein:
2611918
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
불순물
<5% 4-tert-butylcalix[8]arene
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc7cc(cc(Cc(c1)c2O)c7O)C(C)(C)C)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
InChI
1S/C66H84O6/c1-61(2,3)49-25-37-19-39-27-50(62(4,5)6)29-41(56(39)68)21-43-31-52(64(10,11)12)33-45(58(43)70)23-47-35-54(66(16,17)18)36-48(60(47)72)24-46-34-53(65(13,14)15)32-44(59(46)71)22-42-30-51(63(7,8)9)28-40(57(42)69)20-38(26-49)55(37)67/h25-36,67-72H,19-24H2,1-18H3
InChI key
UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Gutsche, C.D.
Calixarenes (1989)
Aldrichimica Acta, 28, 3-3 (1995)