주요 문서
362123
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-4-phenylpyridinium iodide
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H9IN
CAS Number:
Molecular Weight:
300.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
168-169 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
RFDFRDXIIKROAI-NIIDSAIPSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)