분석
99%
mp
241-243 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChI key
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Versatile molecule for molecular recognition studies. Also used to prepare a chiral auxiliary for asymmetric radical addition, allylation, and annulation reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.