분석
99%
mp
39-42 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
InChI key
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup