주요 문서
341371
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
동의어(들):
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
178.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
density
1.050 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
InChI key
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)