주요 문서
337439
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzyl-D-glucal
97%
동의어(들):
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
416.51
Beilstein:
1691968
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
mp
57-58 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
InChI key
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)