주요 문서
198234
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-pyranol
98%
동의어(들):
4-Hydroxytetrahydropyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
Beilstein:
102736
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
87 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)