주요 문서
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
동의어(들):
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
306.27
Beilstein:
1716449
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (KT)
양식
powder
mp
~250 °C (dec.)
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)