주요 문서
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
155.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4928 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
작용기
fluoro
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI key
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)