464856
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
97%
๋์์ด(๋ค):
1,1-Dimethylethyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-Boc-2-pyrrolidinone, N-tert-Butoxycarbonyl-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
100-105 ยฐC/0.5 mmHg (lit.)
density
1.086 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
InChI key
GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
235.4 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
113 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.