주요 문서
298344
Sigma-Aldrich
(−)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
동의어(들):
3-(Trifluoroacetyl)-L-camphor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
InChI key
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)