주요 문서
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-1-carbonitrile
≥97.0%
동의어(들):
1-Cyanocyclohexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
107.15
Beilstein:
385837
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
InChI key
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated.
애플리케이션
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)