분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup