주요 문서
280925
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
동의어(들):
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
Beilstein:
1906460
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
219-222 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An unexpected ring carboxylation in the electrocarboxylation of aromatic ketones.
Scialdone ONOFRIO, et al.
Electrochimica Acta, 51(17), 3500-3505 (2006)