주요 문서
M9203
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
동의어(들):
2-Acetylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
1100602
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)