주요 문서
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
224.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)