About This Item
Linear Formula:
Ga2(SO4)3
CAS Number:
Molecular Weight:
427.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gallium
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ga.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable