주요 문서
233021
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
동의어(들):
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
Beilstein:
2267687
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
82-85 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI key
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid undergoes diolefination mediated by mono-N-protected amino acid ligands in the presence of ethyl acrylate, Pd(OAc)2, KHCO3 and t-amyl alcohol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Keary M Engle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)