주요 문서
260061
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetic acid
99%
동의어(들):
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
Beilstein:
2250655
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
104-106 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)