분석
98%
양식
solid
mp
142-143 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
InChI key
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is a significant metabolite formed during metabolism of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ether via oxidation.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
3-Benzyloxy-2-phenylpiperidine NK1 antagonists: the influence of alpha methyl substitution.
Swain CJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(23), 2959-2962 (1997)