분석
≥99.0% (NT)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222-228 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)