주요 문서
205370
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminoterephthalate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CO2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
127-130 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)