반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
75-100 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
alcohol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.