주요 문서
13618
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
동의어(들):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.6-1.2 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
작용기
alcohol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.