주요 문서
159018
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
동의어(들):
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H24O9
CAS Number:
Molecular Weight:
504.48
Beilstein:
100243
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI key
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
애플리케이션
Starting material for nucleoside synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)