분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.455
bp
88 °C/21 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
기타 정보
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)