주요 문서
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
434.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)