주요 문서
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitrile
97%
동의어(들):
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
142.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
작용기
nitrile
SMILES string
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
InChI key
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine.
애플리케이션
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)