주요 문서
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
Beilstein:
1731324
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1