주요 문서
386391
Sigma-Aldrich
N-Ethylisopropylamine
98%
동의어(들):
1-Methyldiethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHNHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
87.16
Beilstein:
505952
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chao Zhao et al.
Nature communications, 5, 5079-5079 (2014-10-07)
The remarkable stability of peptide nucleic acids (PNAs) towards enzymatic degradation makes this class of molecules ideal to develop as part of a diagnostic device. Here we report the development of chemically engineered PNAs for the quantitative detection of HIV