주요 문서
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
불순물
≤1.0% water
mp
307-312 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI key
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
애플리케이션
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)