분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
InChI key
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable