제품 라벨의 이해
GHS 준수 제품 라벨
자사 라벨은 자사 제품에 관해 완전한 최신 정보를 제공하도록 디자인되었습니다. 정보는 가장 필요한 시기와 장소에 이용 가능합니다.
라벨 기재 사항:
- 완전한 제품명 및 설명
- 건강 및 안전성 위해 정보
- 여러 유형의 제품에 관한 로트별 분석 데이터
- 즉석 유해성 인식을 위한 그림문자
- 참조를 위한 유용한 데이터, CAS(화학 초록 서비스) 번호, 화학식
그림 1.제품 라벨
- 제품명
- 제품 번호
- 포장 크기: 재료가 사전 계량된 것으로 기술된 것을 제외하고, 포장은 최소한 표시된 수량을 포함하며, 일반적으로 약간 더 포함합니다. 일부 제품의 경우, 포장 시기의 실제 수량 또한 표시됩니다. 사용자는 용기로부터 필요한 양을 항상 측정해야 합니다.
- 제품에 특정한 추가적인 정보 및 이름
- 로트 번호
- 공정 주문 번호
- 언어 코드, 신호어, 유해.위험 문구 및 필요한 경우 예방조치 문구
- GHS 그림문자. 다이아몬드가 있는 경우 “NO GHS SYMBOL”을 사용하지만, 추가 유해성 기호가 해당 제품에 적용되지 않음
- 비명칭 제품 식별자
- 저장 온도
- 제품 번호와 로트 번호를 포함하는 데이터 매트릭스 바코드
- 사용 가능한 물질안전보건자료: 이 제품에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 사용 가능.
- 가능한 경우 제품 면책조항 및 상표 정보
- 연락 정보
- 원산지
- 제품명 및 설명
- 제품 번호
- 추가 설명 정보
- 취급 및 저장에 관한 추천사항 표시된 저장 온도는 제품의 장기간 저장용입니다. 제품 품질을 보장하면서, 배송비를 줄이기 위해 제품을 다른 조건으로 배송할 수 있습니다.
- 유해성 선언: 위험성 표시
- 로트 분석: 해당 로트의 활성도, 순도, 수화도, 등에 관한 데이터
- 포장 크기: 재료가 사전 계량된 것으로 기술된 것을 제외하고, 포장은 최소한 표시된 수량을 포함하며, 일반적으로 약간 더 포함합니다. 일부 제품의 경우, 포장 시기의 실제 수량 또한 표시됩니다. 사용자는 용기로부터 필요한 양을 항상 측정해야 합니다.
- 로트 번호
- 유해성 그림문자: 이 제품의 사용에 관련된 안전 유해성을 한 번에 알 수 있도록 합니다.
- 추가적인 유해성 정보: 실제 유해성, 취급 주의사항 및 응급 관리 절차의 더욱 자세한 설명.
- CAS 번호: 가능한 경우 화학 초록 서비스 번호 표시. 얼마나 특이적으로 재료를 정의하는지에 따라서 CAS 번호는 다양합니다. 적용되는 가장 특이적인 CAS 번호를 제공하도록 자사는 최선을 다합니다. 혼합물 또는 용액에 대해 CAS 번호가 제공되는 경우, 일반적으로 주 라벨 이름에서 지칭하는 용질 또는 성분의 CAS 번호입니다.
- 화학식 또는 화학식량: 화학식에 수화수가 표시된 경우를 제외하고, 화학식량은 무수물을 위한 것입니다.
- 위험 및 안전성 진술문: 정보는 여러 언어로 제공됩니다.
- 사용 가능한 안전보건자료: 이 제품에 대한 안전보건자료 사용 가능.
- EC 번호: EINECS 번호가 없는 EC 번호(EINECS 또는 ELINCS) 제품은 경고문, “주의: 아직 완전하게 검사되지 않은 물질”을 표시합니다.