글로벌 조화 시스템
글로벌 조화 시스템은 1992년 리우데자네이루 환경 및 개발에 관한 유엔 회의에서 시작되었습니다. 다른 목적과 함께 화학제의 분류 및 유해성 통보 요소(라벨표기법 및 안전보건자료)의 조화를 목표로 합니다. 첫 번째 버전은 2003년에 소위 말하는 보라색 책(수송을 위한 오렌지색 책과 비교하여)의 형태로 나왔습니다. 정규적인 업데이트는 2년마다 이루어집니다. GHS는 공급 및 수송을 위해 분류 기준을 조화시키며 물질의 고유 특성을 기반으로 합니다. GHS는 개별 국가 또는 지역이 자신 고유의 결정에 따라 빌딩 블록을 적용하도록 합니다. 하지만, 빌딩 블록은 변경될 수 없습니다. 추가로 관계 기관 옵션 및 혼합물 성분의 통지에 대한 특별 제한에 여지가 있습니다.
GHS 개발 사유
- 국제 무역 증가
- 화학제의 라벨 표기에 대한 상이한 요구사항
- 다른 국가에서 동일한 제품의 상이한 분류
- 국제 안전성 기준을 위한 요건
GHS 요소
현재 유럽연합 시스템과 비교하여 가장 주목할 만한 변경은 그림문자(이전: 유해성 기호)입니다. 대부분 GHS 그림문자는 구 시스템에 상응하는 것이 있지만, 그림문자 GHS 04, GHS 07 및 GHS 08은 완전히 새롭습니다.
GHS 시스템은 16개 물리적, 10개 건강 및 3개 환경 유해성 등급을 기초로하며 다음 통보 요소를 포함합니다.
2개 신호어 "위험" 또는 "경고"
72개 개별 및 17개 통합 유해성 진술문 - 이는 배정된 영문슷자 코드이며 다음과 같이 글자 1개 및 번호 3개를 포함합니다.
- 글자 "H"("유해. 위험 문구");
- 다음과 같이 유해성 유형을 지정하는 번호 한 개:
- 물리적 유해성은 “2”
- 건강 유해성은 “3”
- 환경 유해성은 “4”
- 유해성 일련번호에 해당하는 번호 두 개는 폭발성(코드 200에서 210), 인화성(코드 220에서 230)과 같은 물질이나 혼합물의 고유 특성으로부터 발생합니다.
116개 개별 및 33개 통합 경고문 - 이는 배정된 영문슷자 코드이며 다음과 같이 글자 1개 및 번호 3개를 포함합니다.
- 글자 "P"("예방조치문구");
- 다음과 같이 경고 유형을 지정하는 번호 1개: - 일반 경고문을 위한 "1"
- 예방적 경고문을 위한 "2"
- 대응 경고문을 위한 "3"
- 저장 경고문을 위한 "4"
- 폐기 경고문을 위한 "5"
- 번호 2개(경고문의 일련번호에 해당)
안전보건자료(SDS)
안전보건자료는 GHS에 따른 유해성 통보에서 중요한 역할을 합니다. 해당 문서는 유해성 정보와 함께 16장 형식을 따르며 2절(유해성 식별)에 표시된 라벨표기 정보를 포함합니다. 유럽연합에서, 요건은 2015년 6월 1일 마감되는 과도기에서 구형 유럽연합 및 GHS 분류법 모두를 포함하도록 합니다. 미국 SDS는 2절에서 GHS 분류법을 표시합니다. APAC SDS는 현지 GHS 규정을 준수하며, 여러 절에서 사소한 변경을 해야 합니다. 아래에서 아세토니트릴에 대한 유럽연합 GHS SDS의 업데이트된 2절을 보실 수 있습니다.