Merck
ホーム溶解・タンパク質抽出cOmplete™ Lysis-Mプロトコル・トラブルシューティング
cOmplete™ Lysis-Mプロトコル・トラブルシューティング
製品番号:04719956001
プロトコル
免疫沈降法への影響
この穏やかな界面活性剤を除去するためにサンプルを精製する必要はありません。本製品は免疫沈降法に影響しませんが、哺乳動物細胞の溶解には極めて有効です。
トラブルシューティング
cOmplete™ Lysis-M阻害剤:ライセート中のタンパク質濃度が低い
細胞溶解液中のタンパク質濃度が低いのは、溶解バッファーの量が細胞溶解に不十分な可能性があります。このため、cOmplete™阻害剤溶液の量を減らせないことがあります。最良の結果を出すには、製品付属説明書で推奨されている量をご使用ください。6ウェルプレートの場合、ウェルあたり200~400 µLを使います。ライセート中のタンパク質濃度が依然として低い場合は、インキュベーション時間を延長し、培養プレートを激しく振とうします。
細胞数が少ないことが、タンパク質含量が少ない原因かもしれないためご注意ください。その場合、細胞をプレートから掻き落とし、遠心分離で細胞を回収するとよいです。できるだけ多くの上清を除去してから、細胞ペレットを50、100、または150 µLの溶解バッファーで溶解します。
関連製品
Loading
cOmplete™はRocheの商標です。