Merck
廃水中の硝酸塩
亜硝酸塩への還元およびグリース試薬と反応後の反射率測定
はじめに
廃水中の過剰な硝酸塩は、地下水の汚染と、それに続く海洋生態系を乱す富栄養化(藻類や植物の過剰増殖)などの環境問題につながる可能性があります1。加えて、過剰な硝酸塩の摂取は、がんおよびメトヘモグロビン血症と呼ばれる血液疾患と関連しています2。そのため、硝酸塩濃度のモニタリングは、環境および健康上の理由から極めて重要です。ここでは、反射光測定およびReflectoquant®硝酸塩試験キットを用いた廃水中の硝酸塩の測定について説明します。
実験方法
硝酸イオンを還元剤により亜硝酸イオンに還元します。酸性緩衝液の存在下で、これらの亜硝酸イオンは芳香族アミンと反応してジアゾニウム塩を形成し、次にN-(1-ナフチル)-エチレンジアミンと反応して赤紫色のアゾ色素を形成します。これを反射率測定により評価します。
試薬および装置
検査キット
  • 硝酸塩テスト方法:反射率測定、テストストリップ5~225 mg/L NO3- Reflectoquant® (1.16971) または
  • 硝酸塩テスト方法:反射率測定、テストストリップ3~90 mg/L NO3- Reflectoquant®
装置
  • 反射計RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*注記:本アプリケーションノートは、RQflex® 20および製造中止したすべての装置(RQflex® 10、RQflex® plus)に関するものです。
オプションの半定量的測定
  • 硝酸塩テスト方法:比色分析、テストストリップ10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L NO₃⁻ MQuant® (1.10020)
サンプル調製
サンプルはそのままの形態で分析できます。
機器分析
  • 反射計のSTARTキーを押し、同時にテストストリップをサンプル(15~30℃)に約2秒間浸漬します。このとき、両方の反応ゾーンが確実に浸漬されているようにします。
  • ストリップの長辺を伝わらせて吸水性のペーパータオルに余分な液を流し落とします。
  • 60秒待ち、ストリップを反射計で測定します。
値[mg/L]は自動保存されます。(RQflex®操作方法およびReflectoquant®硝酸塩テストの取扱説明書を参照してください。)
注記:半定量的測定で十分な場合は、MQuant®テストストリップ、カタログ番号1.10020 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L NO₃⁻を使用することができます。
作業手順
500 mg/Lを超えるNO3-を含むサンプルは蒸留水で希釈する必要があります。pHは1~12の範囲でなければなりません。pHが1未満の場合、サンプルを酢酸ナトリウムで緩衝します。12を超える場合、酒石酸で約3~5に調整します。
  • テストストリップの両方の反応ゾーンを、サンプル(15~25℃)に1秒間浸漬します。
  • ストリップから余分な液体を振り落とし、1分後にNO3-反応ゾーンの色がラベルのどの色域と最も正確に一致するかを決定します。
  • NO2-警告ゾーンの色が変化した場合は、取扱説明書の「測定に関する注意」を参照してください。
  • 対応する結果をmg/L NO3-またはNO3-Nで読み取ります。
結果
関連製品
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002
2.
2008. Authority EFS. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables. The EFSA Journal. 689:1-79. [Internet].