Merck
ホーム廃水・工程用水の検査水中のセレンの分析法
水中のセレンの分析法
水中のセレンを測定するためのこの方法では、Spectroquant® Photometerと透明なろ過済みサンプルを使用して、445 nmで結果を評価します。 
必要な装置および試薬
Spectroquant®Photometer NOVA 30(製品番号109748)または
Spectroquant®Photometer NOVA 60(製品番号109751)
角型セル(幅50 mm)(製品番号114944)
98-100% ギ酸(製品番号100264)
3,3‘-ジアミノベンジジン四塩酸塩(CAS 868272-85-9)(製品番号32750)
Titriplex® III溶液、0.1 mol/L(製品番号109992)
25% アンモニア溶液(製品番号105432)
ガスクロマトグラフィー用トルエン(製品番号108389)
pHインジケーターストリップ、pH 2.0 - 9.0(製品番号1.09584)
無水硫酸ナトリウム(製品番号106649)
水(製品番号116754)
0.45 μm孔径メンブレンフィルター
測定範囲
0.05~2.00 mg/L
試薬1
9.4 mLの100% ギ酸を、校正済みまたは適合性確認済みの100 mLメスフラスコに満たします。水で容量を調整してから混合します。
試薬2
0.5 gの3,3’-ジアミノベンジジン四塩酸塩を100 mLの冷却済み水に溶かします。毎日新しく調製し、アンバー色のガラス容器で保管してください。
試薬3
48 mLの25% アンモニア溶液を、校正済みまたは適合性確認済みの100 mLメスフラスコに満たします。水で容量を調整してから混合します。
分析前処理
サンプルは透明でなければなりません。そうでない場合は、0.45 μmメンブレンフィルターでサンプルをろ過してください。
分析
  1. ほぼ中性のサンプル溶液30 mLを、2 mLの試薬1、2 mLのTitriplex® III溶液(0.1 mol/L)および2 mLの試薬2と混合します。 
  2. 混合液のpH値を試薬3で2.5に調整し、暗所で45分間放置します。 
  3. 混合液のpH値を試薬3で7.0に再調整し、100 mL分液ファネルに移し、15 mLの水と7 mLのトルエンを添加します。ファネルを閉じて混合液を1分間振ります。 
  4. 下部の水の層を分離して排出させます。 
  5. 試験管にトルエン抽出液を満たし、無水硫酸ナトリウムを少量添加して振ります。 
  6. 透明な乾燥トルエン抽出液を角型セル(50 mm幅)に満たし、純粋トルエンを対照として445 nmで測定します。
装置の内部メモリで測定方法のプログラミングを行わずにNOVA光度計を使用して吸光度値を測定する場合の計算:
濃度(mg/L) = 吸光度×0.654 – 0.037
計算:
結果 = 測定値(単位:mg/L Se4+
統計データ:
標準偏差:0.019 mg/L
変動係数:2.9 %
関連製品
Loading
参考文献
1.
Fries J, Getrost H. 1975. Organische Reagenzien für die Spurenanalyse. Darmstadt: E. Merck.