Merck
ホーム廃水・工程用水の検査分析法:廃液中のニッケル(総量)(測光分析、DIN分解)
分析法:廃液中のニッケル(総量)(測光分析、DIN分解)
装置および試薬:
製品番号173016  Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
製品番号173017  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
製品番号173018  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
製品番号109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30または
製品番号109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60または
製品番号173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
製品番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
製品番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
製品番号114944 角型セル(幅50 mm)
製品番号114554 Spectroquant®ニッケルセルテスト
製品番号114785 Spectroquant®ニッケルテスト
製品番号100456  65 % 硝酸
製品番号107209 30 % 過酸化水素(Perhydrol
製品番号109137 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液
製品番号109535 MColorpHastユニバーサルインジケータストリップpH 0 - 14
製品番号116754 水
試料調製:
25 mLのサンプルを5 mLの65 % 硝酸と5 mL Perhydrolとともに600 mLビーカーに入れて混合し、加熱プレート上で徐々に蒸発させてほぼ乾燥させます。残留物を水に溶かしてから、25 mLメスフラスコに移します。
速やかにユニバーサルインジケータストリップ0 - 14を用いてpHを測定し、必要に応じて1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液を使用してpH 3~7に調整します。この時点で、すぐに水を標線まで満たしてから混合してください。
分析:
上記のテストキットで測定します。
計算:
ニッケル(総)含有量(単位:mg/L Ni)=分析値(単位:mg/L Ni)