Merck
ホーム1分子カウント(SMC®)技術高感度バイオマーカー検出のためのSMCxPRO®イムノアッセイプラットフォーム
高感度バイオマーカー検出のためのSMCxPRO®イムノアッセイプラットフォーム
研究のために低濃度のタンパク質を同定・定量する必要がある場合、ターゲットを検出するための信頼できる技術が必要です。コンパクトなSMCxPRO®イムノアッセイプラットフォームは、迅速かつ高感度にバイオマーカーを検出します。
SMCxPRO®プラットフォームとは?
SMCxPRO®プラットフォームは、確立された疾患バイオマーカーを極めて低い濃度で検出することができる高感度イムノアッセイプラットフォームです。そのため、研究のために疾患の進行に関連するバイオマーカーを正確に測定し、タンパク質濃度のわずかな変化をモニタリングすることができます。さらに、必要なサンプル量が少量で済むため、貴重なサンプルの保存、プログラムコストの削減、生産性の向上を実現できます。この手頃な価格の迅速かつコンパクトなベンチトップ型システムにより、予算に限りのある研究室も、信頼性の高いタンパク質検出を利用し、創薬研究・開発の幅を広げることができます。
このタンパク質検出プラットフォームは、1分子カウント(SMC®)技術により、フェムトグラム(fg/mL)レベルまでタンパク質を解析することができます。この感度の向上により、これまで検出できなかったタンパク質を、内在性レベルまで定量することが可能です。
SMCxPRO®高感度タンパク質検出プラットフォーム
高感度タンパク質・バイオマーカー検出プラットフォームのSMCxPRO®システムの画像
図1.バイオマーカー検出システムSMCxPRO®
利点:
  • フェムトグラム(fg/mL)レベルの高感度定量
  • 省スペースな卓上タイプ:幅 355.6× 奥行 444.5 × 高さ 406.4(mm)
  • 手頃な価格
  • 2つのフォーマットのキット:ビーズベースとプレートベース
  • 受託サービス:カスタムアッセイ/サンプル測定サービス
  • 21CFR part II準拠、LIMS対応のソフトウェア
SMCxPRO®プラットフォームとErenna®プラットフォームの比較
SMC®技術では、長年にわたりErenna®システムを、高感度タンパク質測定のための実績のある信頼性の高いシステムとして販売してきました。SMCxPRO®プラットフォームはポートフォリオを拡大し、同じ高感度を達成するためのコンパクトで手頃な価格のオプションを提供します。図2は、SMCxPRO®プラットフォームとErenna®プラットフォームの比較を示しています。
SMCxPRO® プラットフォームとErenna® プラットフォームの比較
図2.個別またはプールした血漿サンプルを4種類のSMC®イムノアッセイキットでSMCxPRO®とErenna®の両プラットフォームで解析。測定した4つのアナライトすべてについて、各サンプルの平均補間濃度(R2)は2つのシステム間でほぼ同じであった。Human cTnI(03-0092-00):R2=0.9944、Human IL-6(03-0089-01):R2=0.9972、Human IL-4(03-0052-00):R2=0.9976、Human IL-23(03-0112-00):R2=0.9413。
マルチプレックスの結果をさらに拡張
マルチプレックスにより、複数のマーカーを迅速かつ容易にスクリーニングできます。SMCxPRO®プラットフォームでは、プラットフォーム間のシームレスな移行により、これをさらにフェムトグラム(fg/mL)レベルまで拡張することができます。
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイとSMCxPRO®プラットフォームは、研究のための疾患状態の完全な定量測定に対応します。この感度の向上により、バイオマーカーの変化を早期に検出することができ、最終的には診断や患者治療のための研究を促進させることが可能です。
図3および図4は、心臓研究におけるマルチプレックスと高感度イムノアッセイを組み合わせた例を示しています。
cTnIのマルチプレックスと高感度解析
cTnIのマルチプレックスと高感度解析
図3.MILLIPLEX® Human cTnI(HCVD1MAG-67K)とSMCxPRO® Human cTnI(03-0092-00)アッセイを組み合わせることで、7-logの検出レンジを達成。これにより、心筋梗塞前後の患者サンプルの測定が可能。診断のカットオフレンジは、文献レビューから決定。1
IL-6のマルチプレックスと高感度解析
IL-6のマルチプレックスと高感度解析
図4.MILLIPLEX® Human IL-6(HSTCMAG-28SK)とSMCxPRO® Human IL-6(03-0089-01)アッセイは、いずれもサイトカインを検出・解析可能。このプラットフォームの組み合わせにより、マルチプレックスでバイオマーカーを検出し、高感度技術でバイオマーカーの変化を詳細に検出・解析。Erenna®プラットフォームを使用してデータ取得。リファレンスレンジは、文献レビューから決定。2 * 健常者 N =125(40-65歳)、心不全患者 N = 32(年齢をマッチ)。
予算申請サポート
SMCxPRO®プラットフォームの予算申請に必要なバックグラウンドおよび技術情報をご確認ください。テキストからデータまで、この包括的なSMCxPRO® Grant Accelerator Packageによって、あらゆる予算申請を迅速にサポートします。
SMCxPRO®システムのサービスプランとサポート
SMCxPRO®プラットフォームは、高感度、手頃な価格、使いやすさを兼ね備えた研究のためのタンパク質定量ソリューションです。このシステムは、専門の技術サポートと、スムーズな操作、信頼性、一貫性を確保するための高度なプロセスによって支えられています。
サービスプラン
SMCxPRO®プラットフォームを最大限に活用しましょう。私たちの最高レベルのサービスプランを選択することで、お使いのシステムを常にベストの状態に維持し、システムの長期使用が可能となりお客様のニーズを満たします。
私たちは幅広いサービスおよび予防点検を行っており、高度なトレーニングを受けたサービスエンジニアやテクニカルサービスがサポートします。サービスプランは総合的なソリューションの一部として組み込まれていますが、柔軟性があり、お客様のご希望によりサポートレベルを選択できます。
サービスプランの利点
  • システムの性能を最適に保ち、高品質なデータを確保
  • 計画的なシステムメンテナンスにより、トータルのサービスコストを削減
  • システムの投資とその長期運用を最大限に保護
1年保証
標準的なSMCxPRO®システムの購入時1年保証は、設置後1年以内に通常の使用で故障した場合の部品交換を保証するものです。トレーニングを受けたフィールドサービスエンジニアやアプリケーションスペシャリストが購入時にシステムの設置を行い、顧客トレーニングの一環としてシステムのメンテナンス方法をデモンストレーションを通して説明します。
サービスの契約は、継続的な保証またはサービス契約の適用を前提としています。保証期間の終了後、再度保証を受ける場合は、システムを工場出荷時の仕様に戻す必要があり、追加費用が発生する場合があります。
テクニカルサービスによるシステムサポート
現場でのサポートに加え、テクニカルサービスチームがメールや電話でいつでもサポートします。幅広い知識を持つスタッフがハードウェアおよびソフトウェアに関する質問にお答えします。また、テクニカルサービスチームが解決できない場合は、トレーニングを受けたサービスエンジニアやアプリケーションスペシャリストが訪問する日程を調整します。
SMCxPRO®システムの登録
SMCxPRO®システムを登録すると、システムのソフトウェアやファームウェアに関する情報やアップデートを随時お届けします。
関連製品・サービス
どのような実験であれ、経験豊富なテクニカルサービスがお客様の研究をあらゆる段階でサポートします。市販のキットに加えて、手頃な実践的なカスタムアッセイ開発のトレーニングも行っており、目的のタンパク質に合わせたアッセイの開発をお手伝いします。
また、お客様のシステムがメーカーの仕様通りに動作しているかどうかを検証し、確認するためのクオリフィケーションサービスも行っています。これらのサービスは、システムの設置時に行われます。
周辺機器・ソフトウェア
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。
参考文献
1.
Panteghini M. 2003. Recommendations on Use of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndrome: IFCC Proposals. EJIFCC. 14(2):104-108. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6169146/
2.
Todd J, Simpson P, Estis J, Torres V, Wub AH. 2013. Reference range and short- and long-term biological variation of interleukin (IL)-6, IL-17A and tissue necrosis factor-alpha using high sensitivity assays. Cytokine. 64(3):660-665. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2013.09.018