SMC®技術用のBioTek™ 405™TSUVSプレートウォッシャーによる徹底的な洗浄
SMC®技術に使用するために特別に設計されたBioTek™ 405™TSUVSプレートウォッシャーを用いて徹底的に洗浄することにより、SMC®アッセイの一貫した性能を確保してください。
SMC®アッセイ用のBioTek™ 405™TSUVSプレートウォッシャーとは?
1分子レベルでカウントする場合には、信頼性の高いアッセイ性能を確保することが不可欠です。SMC®アッセイの重要事項の1つは、ワークフローの主要な段階で徹底的にビーズを洗浄することです。SMC®技術用のBioTek™ 405™TSUVSプレートウォッシャーは、カスタム磁気プレートとSMC®専用の洗浄手順によって特別に改良されており、ビーズ消失を回避してウェル間の一貫性を確保し、アッセイ性能を改善します。
図1.SMC®技術用のBioTek™ 405™TSUVSプレートウォッシャー
SMC®技術用のBioTek™ 405™TSUVS Magnetic 96ウェルウォッシャーの利点:
- BioTek™ 405™ TS Magnetic 96ウェルウォッシャーのすべての標準機能を搭載
- SMC®ワークフロー用に性能を最適化し、ビーズ消失を回避するように設計・カスタマイズされたプレート洗浄プロトコル
- SMC®アッセイ用に独自に製造されたカスタム磁気プレート
- SMC®アッセイに使用するために設計されたバキュームレギュレーター
- ボトルキット
- 互換性のあるDexter 96Fマグネットを使用する場合はLuminex® xMAP®テクノロジーに基づくMILLIPLEX®ビーズベースアッセイワークフローへの使用に対応可能
調整可能な設定
角度のついた分注チューブと調整可能な分注・吸引速度設定により洗浄を最適化します。
セルフメンテナンス設計
特許取得済みの超音波槽により、マニホールド内の不着物を自動的に洗浄し、マニホールドチューブの目詰まりを防ぎます。
柔軟性
96ウェルおよび384ウェルプレートの洗浄が可能です。最大4種類のバッファーボトルから内部バッファーの自動切替機能を搭載しています。
Luminex®アッセイに対応
このウォッシャーは、Luminex®ビーズベースアッセイに容易に対応します。SMC®ウォッシャーの磁気プレートをBioTek™製品のDexter 96Fマグネット(部品番号7103016)と交換し、洗浄プロトコルを追加することにより、ウォッシャーを物理的に調整せずに、簡単に別のタイプのアッセイにウォッシャーを使用できます。
SMC®Plate Washer Evaluation Kitの使用
メルク独自のPlate Washer Evaluation Kitにより貴重なサンプルを使用する前にウォッシャーの最適な性能を確認できます。
このプレートウォッシャーのメンテナンスについては、技術資料「BioTek™Plate Washer Maintenance for SMC® Assays」をご覧ください。
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。