1分子カウント(SMC®)技術
Singulex®社によって最初に開発された1分子カウント(SMC®)技術とSMCxPRO®プラットフォームにより、フェムトグラムレベルのバイオマーカーを測定し、健常から疾患まで臨床的関連性をより深く理解することができます。SMC®技術、イムノアッセイキット、そして研究ニーズに合わせた独自のカスタムアッセイの構築方法について、詳細をご確認ください。
1分子カウント(SMC®)技術の詳細情報
Products
デジタルカウンティングによる感度とダイナミックレンジの向上
SMC®技術は、従来のELISA技術と同様のワークフローでありながら、独自のアッセイ溶出ステップと堅牢なデジタルカウンティングにより、従来のイムノアッセイ技術よりもシグナル/ノイズ比を向上させ、高性能のイムノアッセイを実現します。SMC®技術は、1つのシステムにおいて、低発現量から高発現量まで、いずれにおいても優れた定量性を提供します。SMCxPRO®システムは、バックグラウンド閾値を超えてカウントされたすべてのデジタルイベントの合計を記録します。SMCxPRO®システムのデジタルイベントアルゴリズムは、1つの標準物質に対して一連の時系列にわたってデジタルイベントを計算します。このように、分子のデジタルカウンティングによって、アッセイの感度が向上し、従来の方法よりもアッセイのダイナミックレンジが広がります。
SMC®イムノアッセイのための検証基準
検証済みのSMC®イムノアッセイの適格性を確認するために、最終的な性能を評価する次のような包括的な基準が使用されます。
- 定量下限(LLOQ)
- アッセイ間(Inter-Assay)およびアッセイ内(Intra-Assay)精度
- 添加回収率(Spike Recovery)
- 希釈直線性および平行性
SMC®の研究分野
医薬品開発、神経科学、心毒性、免疫学研究など、SMC®技術の活用方法をご覧ください。
SMC®技術が選ばれる理由
高感度SMC®技術を選択することで、研究についてさらに深い洞察が得られ、より多くのものを発見できる理由をご確認ください。
SMCxPRO®プラットフォーム
SMC®アッセイは、最先端のSMCxPRO®システムで実行されます。この高感度イムノアッセイプラットフォームの詳細をご覧ください。
その他のSMC®システム
ワークフローの最適化に役立つSMC®アッセイ用キットと周辺機器に関する情報をご覧ください。
カスタムアッセイサービス
カスタムアッセイ開発・イノベーション(CADI)サービスについてご覧いただき、詳細情報を請求してください。
SMC®製品のヒントとサポート
SMC®アッセイのヒントとコツをご覧ください。