ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)
ELISAは、通常マルチウェルプレートを用いて行われる分子生物学的アッセイで、ペプチド、タンパク質および抗体などのさまざまな分子の検出および定量に広く用いられます。このようなアッセイでは、目的の分子をpg/mLのレベルで検出でき、基礎研究および疾病研究の両方のアプリケーションにおいて必要不可欠となっています。
ELISAアッセイ:抗原抗体反応
ELISAの基本的な構成は、プレートに固定した目的分子、酵素標識した抗体、検出用基質です。ELISAから得られるデータの品質を決定する重要な要素は、抗原抗体反応の親和性および特異性です。抗原抗体反応は、pH、温度およびイオン強度など、多くの要素の影響を受けます。
注目のカテゴリー
Luminex®用MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイは、バイオマーカー検出のニーズに応えるために、堅牢なアッセイ性能と充実した製品ラインナップをご用意しています。
ELISAの検出法
直接法を用いたELISAでは、アッセイプレート表面に直接結合させた抗原、またはキャプチャ抗体によって間接的に結合した抗原と、酵素標識した抗原特異的一次抗体、そして検出用基質が必要です。
より広く用いられている間接法では、非標識の一次抗体と、一次抗体を特異的に検出する標識二次抗体の2つの抗体を使用します。間接法では、標識した酵素が二次抗体上にしか存在しないため、抗原と一次抗体との免疫反応性が高まるという利点があります。
直接法および間接法に加えて、サンドイッチ法では、マイクロプレート表面に結合させた抗原キャプチャ抗体と、上記間接法と同様、一次抗体と酵素標識二次抗体を使用します。
関連資料
- Conferma™ Sandwich ELISAs are created with a focus on their critical components. Combined with finished kit quality control analysis, explore Conferma™ ELISA validation that provides a high degree of consistency with each lot to give you confidence in your research.
- 動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
- アッセイ開発で生じる最も一般的な問題の原因とその解決策を記載したこのガイドで、ELISAのトラブルシューティングと最適化を行うことができます。
- The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
- IVD開発および製造プロセスのすべての段階で求められる、品質、一貫性、ドキュメンテーションを備えたメルクの製品により、マーケット投入までの期間を短縮させることが可能です。
- すべて表示 (35)
関連プロトコル
- このページでは、以下の4つの一般的なELISA法を説明します:サンドイッチELISAの手順、リン酸化アッセイの手順、EIAアッセイの手順、細胞ベースアッセイの手順
- ELISA protocols providing detailed instructions on performing indirect ELISA and Capture ELISA . Learn more about recommended products and techniques for performing both sandwich ELISA and indirect ELISA experiments.
- 細胞増殖ELISA、BrdU(比色分析)のプロトコルとトラブルシューティング
- cAMP Assays protocol from cold spring harbor and sigma
- Measure and compare the activity of proteases with this non-specific protease activity assay using casein. Use this assay as a standardized procedure to determine the activity of proteases for quality control.
- すべて表示 (8)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:jpts@merckgroup.com
電話:03-6756-8245