核酸ゲル電気泳動機器およびシステム
遺伝子のクローンを作成する必要がある場合でも、特定の核酸配列を検出する必要がある場合でも、DNAまたはRNAを定量化する必要がある場合でも、連携して機能するゲノム解析ツール一式が必要です。DNA/RNAラダー、サンプルローディングバッファー、プレキャストアガロースゲル、核酸染色剤、ナイロントランスファーメンブレン、ハイブリダイゼーション溶液、ノーザン・サザンブロッティング試薬および消耗品など、DNA/RNAゲル電気泳動およびブロッティング用の高品質の試薬と化合物の幅広いコレクションを提供しています。
ゲル電気泳動の用途ゲル電気泳動は、タンパク質、DNA、およびRNAなどの分子をサイズによって分離するためによく用いられます。お客様の核酸ゲル電気泳動ワークフローを、メルクのDirectLoad™ミニおよびミディ水平型電気泳動システムで強化してください。バッファー、ラダー、ローディング色素、および染色剤が、アガロースゲル電気泳動向けのソリューションを補完してコストを削減します。これまでにないサンプルスループットと実験多様性を備えたDirectLoad™製品ラインナップの全リストをご覧いただき、核酸研究を最適化してください。
Products
DirectLoad™ミニおよびミディ水平型電気泳動システムの特徴
すべてのDirectLoad™ミニおよびミディ水平型電気泳動システムには各種アクセサリーが付属しており、各タンクにはお客様の実験に最適な組立方法を示す明確な表示があります。各システムには、アセンブリに必要なコンポーネントが付属しており、また電極ケーブルはmPAGE®電源に適合します。各アクセサリーは単品でも販売されているため、低価格な交換部品によって各システムをより長く使い続けることができます。DirectLoad™ミニおよびミディ水平型電気泳動システムのその他の特徴:
- 簡単にカチッとはまる色分けされたアタッチメントの接続により、安全な一方向でのアセンブリを実現します。
- DirectLoad™リッドを取り外すと電源が切れるため、ユーザーの安全が確保されます。
- DirectLoad™ゲルトレイおよびゲルダムは漏れない設計のため、アガロースゲルを同時に調製できます。
- 複数のゲルトレイとコームサイズの組み合わせが、実験の多様性を最大化します。
- 高さ調整が可能なDirectLoad™コームを、シングルおよびマルチチャンネルピペットを用いたサンプルローディングガイドとして利用できます。
- システムを長くご使用いただくために交換用アクセサリーを入手できます。