Merck
核酸標識
ジゴキシゲニン(DIG)標識用DNAプローブ。
非放射性核酸標識技術は、放射性標識化合物より安全なDNA/RNA検出のニーズに合わせた代替法として一般的に使用されています。私たちのポートフォリオは、ビオチンRNA標識ミックス、フルオレセインRNA標識ミックス、およびジゴキシゲニン(DIG)RNA/DNA標識/検出試薬を含む、広範な核酸標識試薬を提供します。私たちの製品をご検討いただき、お客様のワークフローに最適な核酸標識試薬を見つけてください。 
DIG DNA標識・検出
ジゴキシゲニン(DIG)標識技術は、危険な放射性同位元素に替わる理想的な核酸標識法です。比色法、発光法、または蛍光法の信号検出を柔軟に使用して、低バックグラウンドでも非常に短いばく露時間で高感度を達成します。確実性の高い手法と確立されたプロトコルの使用により、低いバックグラウンドとノイズに比べて高いシグナルが得られます。私たちは、Roche社のDIGシステムの独占販売代理店として、核酸の検出に必要であり、かつ次のブレイクスルーを可能にする、高い特異性・感度を提供するために尽力しています。DIGシステムには次のようないくつものメリットがあります:
特異性:DIG抗体は他の基質と結合しません。
汎用性:フィルターとin situハイブリダイゼーションのためにDIG標識プローブを使用します。
実証済み:非常に多くの出版物で放射線に対するDIGの優位性が示されています。
安全性:放射線の危険性または不便性を伴うことなく標識・検出ができます。
DIGのプロトコル、試薬、およびリソースの詳細については、DIG標識法リソースページをご覧ください。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
ジゴキシゲニン(DIG)標識法
DIGシステムは、ジゴキシゲニンの唯一の由来として知られる植物のジギタリスから単離されたステロイドをベースとする、核ハイブリダイゼーション分析のための強力なツールです。事実上この分子の自然発生が限定的である限り、抗DIG抗体は他の生体分子とは結合しないため、この分子は理想的な標識分子であり、ターゲットに対する高い特異性を保証します。安定化した核酸がDIG標識プローブとハイブリダイズし、抗ジゴキシゲニン抗体が西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)またはアルカリホスファターゼのいずれかと結合してから、ローダミンまたはフルオレセインが使用され化学発光法や蛍光法により検出されます。