Merck
トランスフェクション
トランスフェクションとは?トランスフェクションは、遺伝子発現、遺伝子ノックダウン、およびその他多くのアプリケーションのために、DNA、RNA、およびタンパク質などの遺伝物質を真核細胞へ導入するプロセスです。トランスフェクションでは、外的因子の導入を促進するため、さまざまな物理学的、化学的、または生物学的手法・試薬が使用されます。比較的類似した技術には、多様な下流アプリケーションに応じて材料をさまざまな細胞タイプに導入することに適した、細菌形質転換、およびウイルストランスフェクション(ウイルス形質導入)があります。  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DNA、siRNA、miRNA、およびCRISPR/Casコンポーネントを送り込むための、リン酸カルシウム、脂質、およびポリマーベースのトランスフェクション試薬
プラスミドDNA/RNAの哺乳動物細胞、昆虫細胞への導入は、ラボで日常的に行われるようになっています。今日では幅広い種類の試薬が入手可能になっているため、ほぼすべての細胞タイプで高効率のトランスフェクションが可能です。私たちは、Escort™脂質性試薬、NeuroPorter™神経細胞特異的試薬、およびX-tremeGENE®・Genejuiceトランスフェクション試薬を含む、一般的に用いられるさまざまなトランスフェクション試薬を取り揃えています。製品一覧表または関連製品ページ分子クローニング・タンパク質発現をご覧の上、トランスフェクション試薬の幅広い選択肢の中から、お客様の細胞に適した試薬をお選びください。 
DNA・siRNA・miRNA・CRISPR/RNP用トランスフェクション試薬
Roche社のX-tremeGENE®トランスフェクション試薬
お客様の次の発見を実現するためのコラボレーションにより、私たちはRoche社のX-tremeGENE®トランスフェクション試薬の全ポートフォリオを独占的に提供しています。Roche社のX-tremeGENE®トランスフェクション試薬は、通常の細胞株やトランスフェクションが困難な細胞株へDNA、siRNA、miRNA、およびCRISPR/Cas9コンポーネントを効率的に送り込みます。X-tremeGENE® 製品は、お客様のアプリケーションニーズに合わせて容易に最適化でき、毒性を最小限に抑えます。
製品の比較のためにはX-tremeGENE®トランスフェクション試薬に関する一般推奨ガイドをご覧ください。