有機アルミニウム試薬
有機アルミニウム試薬は、有機合成や新技術の開発のための強力なツールであり、既知の結合形成において重要な役割を果たします。
アプリケーションの選択:
- 有機アルミニウム試薬の中には、カルボニル化合物と反応してアレンアルコールやホモプロパルギルアルコールを生成するものがあります。
- 有機アルミニウム試薬は、銅触媒を用いるアルケニルシクロプロパンマロン酸塩の速度論的分割に関与します。
- カチオン性有機アルミニウム化合物は有望なヒドロアミノ化触媒です。
- 有機アルミニウム試薬は、市販されていること、そしてカルボアルミネーション反応に利用できることが分かっていることから、不斉共役付加反応でも使用されます。
いくつかの有機アルミニウム試薬では空気と湿度に対して高い感受性が認められることから、試薬の寿命を延ばすためにSure/Seal™ボトルを用いた最高品質の包装を用いています。小型のボトルでは、試薬を使用する際の針刺し回数が少なくて済みます。そのため、無駄を減らし、不安定な試薬の分解を抑えるために、有機金属試薬の多くは、25 mLのSure/Seal™ボトルの包装のみに移行しつつあります。
有機アルミニウム試薬がどのようにしてクロスカップリング反応を可能にし、新たな結合形成方法の発見を促すのかをご覧ください。また、有機金属アプリケーション用に有機亜鉛試薬や有機ケイ素試薬もご用意しています。